Få mere at vide
2-Methylcyclohexylamin, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11387645
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387645 10 g 10g
11397645 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02285.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 7003-32-9 | C7H15N | 113,20 g/mol
2-Methylcyclohexylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylcyclohexylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7003-32-9
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.20
MDL nummer MFCD00001492
InChI nøgle FEUISMYEFPANSS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcyclohexylamine, cyclohexanamine, 2-methyl, o-methylcyclohexylamine, cyclohexylamine, 2-methyl, 2-methylcyclohexanamine, 2-methylcyclohexylamine,c&t, hexahydro-o-toluidine, 2methylcyclohexylamine, 2-methyl-cyclohexylamine, 2-methylcyclohexyl amine
PubChem CID 23432
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-amin
SMIL CC1CCCCC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexylamine
Navn note Cis + Trans
Tæthed 0.858
Kogepunkt 149°C to 150°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 10 g
FN nummer UN2733
Beilstein 2689073
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 113.2
Procent renhed 97%