Få mere at vide
2-Methylcyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcyclohexanone |
| CAS | 583-60-8 |
| Molekylær formel | C7 H12 O |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Cyclohexanone, 2-methyl-, 2-Methylcyclohexanone, (±)-2-Methylcyclohexanone, 2-Methyl-1-cyclohexanone, 2-Methylcyclohexane-1-one, NSC 524, α-Methylcyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-methylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vægt | 112.0888 |