Få mere at vide
2-Methylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. 11359226
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359226 100 mL 100ml
15403097 500 mL 500ml
11369226 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14741.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
2-Methylcyclohexanon bruges som et duft- og smagsstof. Det kan også bruges til fremstilling af et nyt pladienolid analog stillads. Bruges også som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclohexanon bruges som et duft- og smagsstof. Det kan også bruges til fremstilling af et nyt pladienolid analog stillads. Bruges også som opløsningsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol og diethylether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-60-8
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD00001635
InChI nøgle LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexanone
Smeltepunkt °C to 14°C
Tæthed 0.925
Kogepunkt 162°C to 163°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.448
Mængde 100 mL
FN nummer UN2297
Beilstein 506751
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske