Få mere at vide
2-Methylcyclohexanone, 98%
Artikelnummer. 10551462 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10551462 50 g 50g
10561462 250 g 250g
10638124 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551462 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126610500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-60-8
InChI nøgle LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexanone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -14.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9240g/mL
Kogepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammepunkt 48°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12O
Lineær formel CH3C6H9(=O)
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Mængde 50 g
Beilstein 07, 14
Specifik vægtfylde 0.924
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske