Få mere at vide
2-methylcyclohexan-1,3-dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423544
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423544 5 g 5g
11433544 25 g 25g
11339579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11218.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
2-Methylcyclohexan-1,3-dion fungerer som et syntetisk mellemprodukt. Det er et vigtigt udgangsmateriale, eksemplificeret i en formel syntese af acoron. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclohexan-1,3-dion fungerer som et syntetisk mellemprodukt. Det er et vigtigt udgangsmateriale, eksemplificeret i en formel syntese af acoron. Det bruges også i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier.
Opløselighed
Opløselig i methanol (0,1 g/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-55-1
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD00001587
InChI nøgle VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC navn 2-methylcyclohexan-1,3-dion
SMIL CC1C(=O)CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Mængde 5 g
Beilstein 1281598
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Formel vægt 126.16
Procent renhed ≥98%