missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylcoumaran, TRC

Product Code. 30474171
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30474171 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295125500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 2-Methylcoumaran
CAS 1746-11-8
Molekylær formel C9H10O
Mængde 500 mg
Synonym 2,3-Dihydro-2-methylbenzo[b]furan, 2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran, 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7H,6H2,1H3
SMIL CC1Cc2ccccc2O1
IUPAC navn 2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Formel vægt 134.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.