missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylcoumaran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcoumaran |
| CAS | 1746-11-8 |
| Molekylær formel | C9H10O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methylbenzo[b]furan, 2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran, 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC1Cc2ccccc2O1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vægt | 134.0732 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?