missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylcitric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcitric Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vægt | 206.0427 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?