Få mere at vide
2-Methylcitric Acid (mixture of diastereomers), CDN
Artikelnummer. 30314339
Skift visning
Mængde:
0.01 g
Artikelnummer. Mængde
30314339 0.01 g
1 options
Artikelnummer. 30314339 Leverandør CDN Leverandørnr. CDNX41760.01G
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcitric Acid
CAS 6061-96-7
Molekylær formel C7 H10 O7
Mængde 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14 H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMIL CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.15
Formel vægt 206.0427 g/mol
Procent renhed min 90% Chemical Purity