Få mere at vide
2-Methylbutyrylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutyrylglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| Formel vægt | 159.0895 |
| Procent renhed | >95% |