missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylbutyrylglycine-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutyrylglycine-d2 |
| CAS | 2469035-10-5 |
| Molekylær formel | C7 D2 H11 N O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(2-Methyl-1-oxobutyl)glycine-2,2-d2, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-2,2-d2, 2-Methylbutyrylglycine-d2, N-(2-Methylbutanoyl)glycine-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(=O)C(C)CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2-methylbutanoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.195 |
| Formel vægt | 161.102 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?