Få mere at vide
2-Methylbutyryl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutyryl Chloride |
| CAS | 57526-28-0 |
| Molekylær formel | C5H9ClO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (DL)-2-Methylbutanoyl Chloride, (RS)-2-Methylbutanoyl Chloride, (±)-2-Methylbutyryl Chloride, 2-Ethylpropanoyl Chloride, 2-Methylbutanoyl Chloride, 2-Methylbutyric Acid Chloride, dl-2-Methylbutyryl Chloride, alpha-Methylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-methylbutanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.8 |
| Formel vægt | 120.0342 |