Få mere at vide
2-methylbutyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Methylbutyrylchlorid blev anvendt i syntesen af 2-methylbutyramid, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazid, 2-methyl-1-phenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-dimethylan-2,6-dimethylan-2,6-diylan)bis(2,6-dion).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-methyl-1-phenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2-methyl)-2-methyl-2,6-dimethyl)-2,6
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, aminer, baser, alkoholer, aktive metaller, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutyryl chloride |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 116°C to 117°C |
| Flammepunkt | 20°C (68°F) |
| Brydningsindeks | 1.418 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Formel vægt | 120.58 |
| Vis mere |