Få mere at vide
2-methylbutyrylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475177 5 g 5g
11485177 25 g 25g
11495177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22599.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
2-Methylbutyrylchlorid blev anvendt i syntesen af 2-methylbutyramid, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazid, 2-methyl-1-phenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-dimethylan-2,6-dimethylan-2,6-diylan)bis(2,6-dion).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylbutyrylchlorid blev anvendt i syntesen af 2-methylbutyramid, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazid, 2
-methyl-1-phenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2-methyl)-2-methyl-2,6-dimethyl)-2,6
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, aminer, baser, alkoholer, aktive metaller, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57526-28-0
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.576
MDL nummer MFCD00041726
InChI nøgle XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
IUPAC navn 2-methylbutanoylchlorid
SMIL CCC(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutyryl chloride
Tæthed 0.98
Kogepunkt 116°C to 117°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.418
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 120.58
Procent renhed 99%