Få mere at vide
2-Methylsmørsyre, 98%
Artikelnummer. 11454573
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454573 500 mL 500ml
11349579 25 mL 25ml
11444573 100 mL 100ml
11464573 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11454573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11546.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
2-Methylsmørsyre, kan bruges som fødevaretilsætning til smør, fløde, ostesmagsudbredelse. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også til syntese af 2-methylsmørsyreanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylsmørsyre, kan bruges som fødevaretilsætningsstof til smør, fløde, ostesmag. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også til syntese af 2-methylsmørsyreanhydrid.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand, men meget opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler såsom Chloroform, Methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-53-0
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00002669
InChI nøgle WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
PubChem CID 8314
ChEBI CHEBI:37070
IUPAC navn 2-methylbutansyre
SMIL CCC(C)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutyric acid
Tæthed 0.937
Kogepunkt 175 °C til 176 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.4055
Mængde 500 mL
FN nummer UN3265
Beilstein 1720486
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand, men meget opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler såsom kloroform og methanol.
Formel vægt 102.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbutyric acid
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.