Få mere at vide
2-Methylsmørsyre, 98%
Beskrivelse
2-Methylsmørsyre, kan bruges som fødevaretilsætning til smør, fløde, ostesmagsudbredelse. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også til syntese af 2-methylsmørsyreanhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methylsmørsyre, kan bruges som fødevaretilsætningsstof til smør, fløde, ostesmag. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også til syntese af 2-methylsmørsyreanhydrid.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand, men meget opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler såsom Chloroform, Methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutyric acid |
| Tæthed | 0.937 |
| Kogepunkt | 175 °C til 176 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Brydningsindeks | 1.4055 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1720486 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand, men meget opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler såsom kloroform og methanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylbutyric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.