Få mere at vide
2-methylbutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10504531 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
5ml
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10504531 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Product Code. 10504531 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205280050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 96-15-1 | C5H13N | 87,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutylamine
Navn note 98%
CAS 96-15-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7300g/mL
Kogepunkt 94 °C til 97 °C
Flammepunkt 3 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H13N
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH2NH2
Brydningsindeks 1,4106 til 1,4126
MDL nummer MFCD00008147
Mængde 5 mL
Beilstein 04, III, 342
Specifik vægtfylde 0.73
Synonym 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
InChI nøgle VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)CN
IUPAC navn 2-methylbutan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 87.16
PubChem CID 7283
Formel vægt 87.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylbutylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.