Få mere at vide
2-methylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452733
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452733 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10125772 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10548744 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452733 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01376EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 96-15-1
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00008147
InChI nøgle VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
PubChem CID 7283
IUPAC navn 2-methylbutan-1-amin
SMIL CCC(C)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutylamine
CAS min % 95.0
Tæthed 0.7300g/mL
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)CH2NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 87.16
Procent renhed 95%