Få mere at vide
2-Methylbutyl Chloroformate, TRC
Artikelnummer. 30471653
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471653 5 g
30470453 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2947605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20412-39-9
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.6
Synonym 2-Methyl-1-butanol Chloroformate, 2-Methylbutyl Ester Carbonochloridic Acid
IUPAC navn 2-methylbutyl carbonochloridate
SMIL O=C(Cl)OCC(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutyl Chloroformate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-3-5(2)4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 150.04