Få mere at vide
2-Methylbutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutane |
| CAS | 78-78-4 |
| Molekylær formel | C5 H12 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(C)C |
| IUPAC navn | 2-methylbutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.15 |
| Formel vægt | 72.0939 |