Få mere at vide
2-Methylbutan, til HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10602265 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602265 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10526494 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10602265 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 427730025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72,15 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutan
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutane
Navn note For HPLC
Absorbans 0,01 maks. 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand −ved 240 nm, 0,01 maks. 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand −ved 400 nm, 0,07 maks. 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand −ved 220 nm, 0,3 maks. 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand −ved 210 nm, 1 maks. 1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand ved 195 nm
Smeltepunkt -160,0 °C
Tæthed 0.6200g/mL
Kogepunkt 30,0 °C
Flammepunkt −51 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)2
Brydningsindeks 1,3530 til 1,3550
Mængde 2.5 L
Rester efter fordampning 0,0003% maks.
Specifik vægtfylde 0.62
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter, olier og ether, let opløselige i alkohol
Formel vægt 72.15
Procent renhed ≥99.0%
Grad HPLC
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Kun brug af forskning i RUO –