Få mere at vide
2-Methylbutan, til HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10526494 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526494 1 L Glasflaske 1 L
10602265 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10526494 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 427730010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72,15 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutan
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutane
Navn note For HPLC
Absorbans 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 240nm, 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 400nm, 0.07 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 220nm, 0.3 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 210nm, 1 max. 1 cm cell vs HPLC grade water at 195nm
Smeltepunkt -160.0°C
Tæthed 0.6200g/mL
Kogepunkt 30.0°C
Flammepunkt −51°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3530 to 1.3550
Mængde 1 L
Rester efter fordampning 0.0003% max.
Specifik vægtfylde 0.62
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 72.15
Procent renhed ≥99.0%
Grad HPLC
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –