Få mere at vide
2-Methylbutan, Solstice
Artikelnummer. 16606133
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
16606133 6 x 1 L Glasflaske
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 16606133 Leverandør Fluka Leverandørnr. M326316X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 DKK
    2610.72 DKK / Pakke med 6
    Spare 629.28 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 78-78-4
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt < -35 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Kogepunkt 28 °C (1,013 hPa)
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
Procent renhed min. 99,0 %
Grad Reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopentane