Få mere at vide
2-Methylbutane, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutane |
| CAS | 78-78-4 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.62g/cm3 (20°C) |
| Kogepunkt | 28°C |
| Flammepunkt | -57°C (70.6°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C5H12 |
| MDL nummer | MFCD00009338 |
| Vis mere |