Få mere at vide
2-Methylbutan, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,5%, Solstice
Artikelnummer. 15692830
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692830 1 L Glasflaske 1 L
15602840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15692830 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2703421L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1403.62 DKK / 1 L
    Spare 341.38 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,5 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutan
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutane
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,5%
Absorbans Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 240 nm, Maks. 0,07 ved 220 nm, Maks. 0,30 ved 210 nm, Max. 1,0 ved 192 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0,62 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt 28 °C
Flammepunkt −51 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)2
Mængde 1 L
FN nummer UN1265
Beilstein 1730723
Formel vægt 72.15
Procent renhed >99.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopentane