Få mere at vide
2-Methylbutan, 99+%
Beskrivelse
2-Methylbutan bruges som et kemisk mellemprodukt. Det fungerer som et blæsemiddel til polystyren og benzintilsætning. Det bruges som opløsningsmiddel af polyethylen og involveret i fremstillingen af polystyrenskum og polyurethanskum. Desuden bruges det i et lukket kredsløb i geotermisk energiproduktion til at drive turbiner. Ud over dette bruges det til at fryse biologiske prøver som væv i stedet for tøris til kryosektion i histologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutane |
| Tæthed | 0.62 |
| Kogepunkt | 30°C |
| Flammepunkt | -57°C (-70°F) |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Brydningsindeks | 1.354 |
| Mængde | 4 x 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,hydrocarbons,oils,alcohol and ether. |
| Formel vægt | 72.14 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylbutane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopentane