Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutane |
| Navn note | 99+% |
| Surhed | 0,0005 meq/g maks. |
| Absorbans | (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,01 maks. ved 240 nm, 0,05 maks. ved 230 nm, 0,07 maks. ved 220 nm, 0,3 max ved 210 nm, 1 maks. ved 192 nm |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -160,0 °C |
| Tæthed | 0.6200g/mL |
| Kogepunkt | 30,0 °C |
| Flammepunkt | −51 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylbutane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.