Få mere at vide
2-methylbutan, reagenskvalitet,≥ 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15647940 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
4 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15647940 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15667940 500 mL Glasflaske 500ml
15657940 4 x 1 L Glass bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15647940 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. M326312.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-78-4
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009338
InChI nøgle QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC navn 2-methylbutan
SMIL CCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbutane
Smeltepunkt -160°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.62g/mL at 25°C
Kogepunkt 28°C (1013 hPa)
Flammepunkt −51°C (−59.8°F)
Tændingspunkt 788°F
Lugt Characteristic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)2
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1265
Beilstein 1730723
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Dampdensitet 2.6 (vs air)
Formel vægt 72.15g/mol
Damptryk 11.17psi (20°C)
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.