Få mere at vide
2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-3-8(2)7-12-13-10-5-4-9(14(16)17)6-11(10)15(18)19/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 266.1015 |