Få mere at vide
2-methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334554
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334554 5 g 5g
11324554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01312.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 643-58-3 | C13H12 | 168.239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 643-58-3
Molekylær formel C13H12
Molekylvægt (g/mol) 168.239
MDL nummer MFCD00008517
InChI nøgle ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
PubChem CID 12563
IUPAC navn 1-methyl-2-phenylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbiphenyl
Smeltepunkt 0 °C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 256°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.591
Mængde 5 g
Beilstein 2039655
Formel vægt 168.24
Procent renhed 98%