Få mere at vide
2-methylbenzoxazol, 97%
Beskrivelse
2-Methylbenzoxazol er blevet brugt til syntese af bis-styrylfarvestoffer. Det bruges også i medicin og til syntese af andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methylbenzoxazol er blevet brugt til syntese af bis-styrylfarvestoffer. Det bruges også i medicin og til syntese af andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzoxazole |
| Smeltepunkt | 2 °C til 4 °C |
| Tæthed | 1.12 |
| Kogepunkt | 200 °C til 201 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Brydningsindeks | 1.55 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 112297 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Vis mere |