Få mere at vide
2-Methylbenzoxazole, 97%
Artikelnummer. 11404624
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11404624
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13198.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-21-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
2-Methylbenzoxazol er blevet brugt til syntese af bis-styrylfarvestoffer. Det bruges også i medicin og til syntese af andre organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylbenzoxazol er blevet brugt til syntese af bis-styrylfarvestoffer. Det bruges også i medicin og til syntese af andre organiske forbindelser.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-21-6
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00005771
InChI nøgle DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzoxazole, 2-methylbenzo d oxazole, 2-methylbenzoxazol, benzoxazole, 2-methyl, 2-methyl-benzoxazole, usaf ek-982, 2-methyl-benzooxazole, 2-methyl-4,5-benzoxazole, 2-methylbenzoxazol czech, unii-z0p021v3ti
PubChem CID 7225
ChEBI CHEBI:51603
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzoxazol
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzoxazole
Smeltepunkt 2°C to 4°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 200°C to 201°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 100 g
Beilstein 112297
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%