Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzothiazole |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 99.0 |
| Smeltepunkt | 12.0°C to 14.0°C |
| Farve | Rav til farveløs |
| Tæthed | 1.2000g/mL |
| Kogepunkt | 238.0°C |
| Flammepunkt | 102°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Show More |