Få mere at vide
2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic Acid |
| CAS | 6941-28-2 |
| Molekylær formel | C9H7NO2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-6-benzothiazolecarboxylic Acid, 2-Methylbenzo[d]thiazole-6-carboxylic Acid, 6-Carboxy-2-methylbenzothiazole, NSC 60500 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.22 |
| Formel vægt | 193.0197 |