missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic acid, TRC

Artikelnummer. 30468485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468485 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM335170500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzothiazole-6-carboxylic Acid
CAS 6941-28-2
Molekylær formel C9H7NO2S
Mængde 500 mg
Synonym 2-Methyl-6-benzothiazolecarboxylic Acid, 2-Methylbenzo[d]thiazole-6-carboxylic Acid, 6-Carboxy-2-methylbenzothiazole, NSC 60500
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2S/c1-5-10-7-3-2-6(9(11)12)4-8(7)13-5/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMIL Cc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)O
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 193.22
Formel vægt 193.0197
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.