Få mere at vide
2-Methylbenzothiazol-6-ol, 96%
Artikelnummer. 15486677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486677 5 g 5g
15496677 250 mg 250mg
15476677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33812.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 68867-18-5 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68867-18-5
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00227234
InChI nøgle ROFBPPIQUBJMRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-benzothiazolol, 2-methylbenzo d thiazol-6-ol, 6-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methylbenzothiazol-6-ol, 6-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 6-hydroxy-2-methylbenzthiazole, pubchem17329, 2-methyl-benzothiazol-6-ol, 2-methyl-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-2-methyl-benzothiazole
PubChem CID 759304
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ol
SMIL CC1=NC2=CC=C(O)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Mængde 5 g
Formel vægt 165.21
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzothiazol-6-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-methylbenzothiazole