Få mere at vide
2-Methylbenzothiazol-5-ol, 97%
Artikelnummer. 15405727
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405727 1 g 1g
15415727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32937.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 68867-14-1 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68867-14-1
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00192276
InChI nøgle LAKVUPMDDFICNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 699799
IUPAC navn 2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
SMIL CC1=NC2=CC(O)=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzothiazol-5-ol
Smeltepunkt 185°C to 187°C
Mængde 1 g
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-5-ol, 5-benzothiazolol, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolol, 2-methylbenzothiazol-5-ol, 5-benzothiazolol,2-methyl, 5-hydroxy-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-5-ol, 2-methyl-5-hydroxybenzothiazole
Formel vægt 165.21
Procent renhed 97%