Få mere at vide
2-Methylbenzophenon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| CAS | 131-58-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H12 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-methylphenyl)-phenylmethanon |
| Vis mere |