Få mere at vide
2-Methylbenzofuran, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16319327 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Product Code. Mængde
16319327 1 mL
1 options
Product Code. 16319327 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2461
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Methylbenzofuran4265-25-21000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzofuran
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 4265-25-2, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C9H8O
MDL nummer MFCD00005850
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2O1
IUPAC navn 2-methyl-1-benzofuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 20263
Mængde 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylbenzofuran
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only