Få mere at vide
2-Methylbenzofuran, 96%
Artikelnummer. 11956201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956201 1 g Glasflaske 1g
11672729 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208400010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 4265-25-2 | C9H8O | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-25-2
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00005850
InChI nøgle GBGPVUAOTCNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzofuran, benzofuran, 2-methyl, 2-methylcumarone, 2-methylbenzo b furan, 2-methyl benzofuran, unii-8x3183bz3x, methylbenzofuran, methyl benzoxole, 2-methyl-benzofuran, #
PubChem CID 20263
IUPAC navn 2-methyl-1-benzofuran
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzofuran
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0570g/mL
Kogepunkt 197,0 °C til 198,0 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5618
Mængde 1 g
Beilstein 17,6
Specifik vægtfylde 1.057
Formel vægt 132.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzofuran
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.