Få mere at vide
2-methylbenzo[b]thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434917
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434917 1 g 1g
15444917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32224.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195-14-8 | C9H8S | 148.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-14-8
Molekylær formel C9H8S
Molekylvægt (g/mol) 148.22
MDL nummer MFCD00216250
InChI nøgle BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70952
IUPAC navn 2-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzo[b]thiophene
Smeltepunkt 51°C to 52°C
Mængde 1 g
Synonym 2-methylbenzo b thiophene, 2-methylthianaphthene, 2-methyl-1-thiaindene, 2-methylbenzothiophene, 2-methylthioindene, benzo b thiophene, 2-methyl, benzo b thiophene,2-methyl, acmc-1bscn, benzothiophene, 2-methyl
Formel vægt 148.23
Procent renhed 98%