Få mere at vide
2-Methylbenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzimidazole |
| CAS | 615-15-6 |
| Molekylær formel | C15 H16 Cl N3 O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Methyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-benzimidazole, 2-Methylbenzoimidazole, NSC 6500 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16ClN3O4/c1-2-23-15(21)12(9-11-5-3-4-6-13(11)16)14(20)10-22-8-7-18-19-17/h3-6,9H,2,7-8,10H2,1H3/b12-9- |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C/c1ccccc1Cl)\C(=O)COCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | ethyl (2Z)-4-(2-azidoethoxy)-2-[(2-chlorophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.758 |
| Formel vægt | 337.083 |