Få mere at vide
2-Methylbenzimidazole, 98%
Artikelnummer. 11403527
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403527 50 g 50g
11413527 250 g 250g
11493517 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17290.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-15-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-15-6
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00005598
InChI nøgle LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11984
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzimidazole
Smeltepunkt 174°C to 178°C
Mængde 50 g
Beilstein 112264
Synonym 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
IUPAC navn 2-methyl-lH-1,3-benzodiazol
Formel vægt 132.17
Procent renhed 98%