Få mere at vide
2-Methylbenzimidazole, 98%
Artikelnummer. 10654982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10654982 5 g Glasflaske 5g
10071410 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-15-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-15-6
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00005598
InChI nøgle LDZYRENCLPUXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzimidazole, 2-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-methyl, benzimidazole, 2-methyl, 2-methyl-1h-benzoimidazole, 2-methyl-1h-1,3-benzodiazole, acetamidine, n-n'-o-phenylene, 2-methyl benzimidazole, unii-zh8iww7y8b, 2-methylbenaimidazole
PubChem CID 11984
IUPAC navn 2-methyl-lH-benzimidazol
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzimidazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175°C to 179°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 23, 145
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylbenzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /