Få mere at vide
2-Methylbenzenesulfonyl Isocyanate Technical grade (~70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylbenzenesulfonyl Isocyanate (Technical grade) |
| CAS | 32324-19-9 |
| Molekylær formel | C8H7NO3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methylphenylsulfonyl Isocyanate, 2-Toluenesulfonyl Isocyanate, o-Toluenesulfonyl Isocyanate, o-Tolylsulfonyl Isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3S/c1-7-4-2-3-5-8(7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-(oxomethylidene)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.21 |
| Formel vægt | 197.0147 |