missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylbenzenesulfonic Acid Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30475883
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475883 10 g
30474084 1 g
30465916 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28889410G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68066-37-5
Molekylær formel C7H8O3S . 2(H 2O)
Molekylvægt (g/mol) 208.24
Synonym o-Toluenesulfonic Acid Dihydrate
IUPAC navn 2-methylbenzenesulfonic acid dihydrate
SMIL O=S(O)(C1=C(C)C=CC=C1)=O.O.O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzenesulfonic Acid Dihydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.2H2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10;;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*1H2
Formel vægt 208.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.