Få mere at vide
2-Methylbenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11456386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456386 25 g 25g
11436386 1 g 1g
11446386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23154.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
2-Methylbenzenboronsyre er et reagens, der anvendes til Pd-katalyseret arylering ved brug af Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, Ruthenium-katalyserede direkte aryleringsreaktioner, Ligand-fri kobber-katalyserede koblingsreaktioner, Rhodium-katalyserede asymmetriske 1,4-additionsreaktioner. Reagens brugt til fremstilling af chirale monophosphorligander i asymmetrisk Suzuki-Miyaura koblingsreaktion, humane farnesylpyrophosphatsyntasehæmmere som antitumormidler til myelomatoseceller
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylbenzenboronsyre er et reagens, der anvendes til Pd-katalyseret arylering ved brug af Suzuki-Miyaura krydskobling i vand, Ruthenium-katalyserede direkte aryleringsreaktioner, Ligand-fri kobber-katalyserede koblingsreaktioner, Rhodium-katalyseret asymmetrisk 1,4-additionsreaktion. Reagens brugt til fremstilling af chirale monophosphorligander i asymmetrisk Suzuki-Miyaura koblingsreaktion, Humane farnesylpyrophosphatsyntaseinhibitorer som antitumormidler til myelomatoseceller
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16419-60-6
Molekylær formel C7H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 135.96
MDL nummer MFCD00093526
InChI nøgle NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
IUPAC navn (2-methylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼162 °C til 164 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2935796
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 135.96
Procent renhed 98%