Få mere at vide
2-Methylbenzenamin (o-Toluidin), Mikromol™
Artikelnummer. 18053300
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18053300 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053300 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0563.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methylbenzenamin (o-Toluidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Toluidine
CAS 95-53-4
Analyt- eller komponentnavne o-Toluidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, 2-Methylbenzenamine, o-Toluidine, Prilocaine Related Compound A, Prilocaine Hydrochloride Impurity B, Prilocaine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMIL Cc1ccccc1N
IUPAC navn 2-methylanilin
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 107,0735 g/mol