Få mere at vide
2-Methylbenzenamine Hydrochloride (o-Toluidine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30049621
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049621 25 mg
18080980 100 mg
30461809 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049621 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0563.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methylbenzenamine Hydrochloride (o-Toluidine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methylbenzenamine hydrochloride
CAS 636-21-5
Analyt- eller komponentnavne 2-methylbenzenamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym o-Toluidine Hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, Prilocaine Related Compound A as Hydrochloride, Prilocaine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Prilocaine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ccccc1N
IUPAC navn 2-methylaniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 143.61
Mængde 25 mg
Formel vægt 143.0502 g/mol