Få mere at vide
2-Methylanisol, TRC
Artikelnummer. 30476855
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30476855 100 g
1 options
Artikelnummer. 30476855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM266330100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylanisole
CAS 578-58-5
Molekylær formel C8H10O
Mængde 100 g
Synonym o-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Cresol Methyl Ether, 2-Methoxytoluene, 2-Methyl-1-methoxybenzene, Methyl o-Cresyl Ether, Methyl o-Methylphenyl ether, Methyl o-Tolyl Ether, NSC 6253, o-Cresol Methyl Ether, o-Cresyl Methyl Ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccccc1C
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732